missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Elements™ Elements EMG201 Safety Gloves
Beschreibung
- Multi-Purpose Polyester Fully Coated Nitrile Double Dipped Glove
- Designed for easy movement and continuous wear
- Elasticated wrist provides a secure and comfortable fit
- Seamless liner prevents irritation
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Farbe | Gray, Black |
| Oberflächenbehandlung außen | Sandpatch |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Größe | Größe 3X Large |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?