Learn More
Skytec Elements™ Elements EMG201 Safety Gloves
Artikelnummer. 30274637
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Größe 3X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
30274637 Small 10 Paare
30274510 Mittel 10 Paare
30274561 Groß 10 Paare
30274642 Extragroß 10 Paare
30274556 Größe 2X Large 10 Paare
30274618 Größe 3X Large 10 Paare
6 options
Artikelnummer. 30274637
Marke: Skytec Elements™ EMG00201FD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fully coated nitrile with a nitrile sandy finish palm. Excellent grip in wet and oily conditions as well as oil and water submersion.
  • Multi-Purpose Polyester Fully Coated Nitrile Double Dipped Glove
  • Designed for easy movement and continuous wear
  • Elasticated wrist provides a secure and comfortable fit
  • Seamless liner prevents irritation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Nitrile
Farbe Gray, Black
Oberflächenbehandlung außen Sandpatch
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyester
Produkttyp General Purpose Gloves
Größe Small
Auskleidungsmaterial Polyester
Länge (metrisch) 250 mm