Learn More
Cole-Parmer™ Elements™ Modulares Multi-Positions-Rührerkit
Artikelnummer. 16406629 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9,5 cm
Geschwindigkeit:
100 bis 1.500 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Geschwindigkeit Packungsgröße
16406629 9,5 cm 100 bis 1.500 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16406629 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 8400380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 €
    824.72 € / 1 Stück
    Sparen 82.28 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständig anpassbarer Rührer für optimale Rührergebnisse und Platzausnutzung
  • Anschluss von bis zu 10 Rührplatten, je nach Bedarf
  • Einfache Bedienung per Touchscreen und Objektträger
  • LCD-Anzeige mit Echtzeitparametern
  • Korrosionsbeständige Rührerabdeckung aus Glas
  • Wasserdichte USB-Anschlüsse
  • Spezifikation
    Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
    Rührpositionen 4
    Deckplattenmaterial Glas
    Spannung 100/240 V
    Durchmesser (metrisch) 9,5 cm
    Frequenz 50/60 Hz
    Enthält Steuermodul, vier Rührplatten, USB-Kabel, Netzkabel und AC-Adapter
    Drehzahlregelung Digital
    Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
    Zeitschaltuhr Bis zu 9 h
    Typ Mehrpositionen-Rührer
    Versandgewicht (angloamerikanisch) 4,23 lb.
    Versandgewicht (metrisch) 1,92 kg