Learn More
Elesclomol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491187 50 mg 50 Milligramm
16437687 5 mg 5 Milligramm
16424948 10 mg -
16405726 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491187 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12040
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Elesclomol (STA-4783) is a potent copper ionophore and promotes copper-dependent cell death (cuproptosis).
Elesclomol specifically binds ferredoxin 1 (FDX1) α2/α3 helices and β5 strand. Elesclomol inhibits FDX1-mediated Fe-S cluster biosynthesis. Elesclomol is an oxidative stress inducer that induces cancer cell apoptosis. Elesclomol is a reactive oxygen species (ROS) inducer. Elesclomol can be used for Menkes and associated disorders of hereditary copper deficiency research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elesclomol
Physikalische Form Solid
CAS 488832-69-5
Farbe Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H20N4O2S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym STA-4783
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 22 mg/mL (54.93 mM)
SMILES S=C(C1=CC=CC=C1)N(NC(CC(NN(C(C2=CC=CC=C2)=S)C)=O)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 400.52
Formelmasse 400.52
Reinheit (%) 98.46%
Güte Research