Learn More
Elimusertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16463418 10 mg -
16442766 25 mg 25 Milligramm
16434646 100 mg 100 Milligramm
16426147 5 mg -
16419946 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101566
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Elimusertib (BAY-1895344) is a potent, orally active and selective ATR inhibitor with an IC50 of 7 nM. Elimusertib has anti-tumor activity. Elimusertib can be used for the research of solid tumors and lymphomas.
Elimusertib (BAY-1895344) is a potent, orally active and selective ATR inhibitor with an IC50 of 7 nM. Elimusertib has anti-tumor activity. Elimusertib can be used for the research of solid tumors and lymphomas.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elimusertib
CAS 1876467-74-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21N7O
Menge 10 mg
Synonym BAY 1895344
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5.4 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC=C1C2=C(C=CN=C3C4=CC=NN4)C3=NC(N5[C@H](C)COCC5)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 375.43
Formelmasse 375.43
Reinheit (%) 98.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease