Learn More
Invitrogen™ ELISA-Light™ Immunoassay System with CDP-Star™ and Sapphire-II™ Substrate/Enhancer Solution
Beschreibung
- Heterogenes Assay-Format erhöht die Empfindlichkeit und den dynamischen Bereich und reduziert Interferenzen durch Testverbindungen im Detektionsteil des Assays (im Vergleich zu homogenen Assay-Formaten)
- Der chemilumineszente Immunassay-Nachweis ermöglicht eine höhere Empfindlichkeit und einen verbesserten dynamischen Bereich im Vergleich zu Radioimmunoassays und Immunoassays, die einen kolorimetrischen oder fluoreszierenden Nachweis verwenden
- Hohe Empfindlichkeit und ein großer dynamischer Bereich ermöglichen eine empfindliche Detektion mit weniger Assays, da eine Probenverdünnung zur Anpassung an den dynamischen Bereich des Assays nicht erforderlich ist
- Durch eine Vielzahl gebrauchsfertiger Substratformulierungen kann der Anwender die Signalintensität genau auf die Anforderungen eines Assays optimieren
- Die Kinetik des Glüh-Assays bietet ein Fenster, in dem Messungen durchgeführt werden können, was HTS-Anwendungen erleichtert, bei denen Assay-Automatisierung verwendet wird
- Der Chemilumineszenz-Immunassay-Nachweis bietet vielseitige Anwendungen wie Sandwich-Immunoassays, wettbewerbsfähige Immunoassays und DNA-Sondenauffangsassays
- Nicht-radioaktive Immunoassays beseitigen Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
Erweitern Sie die Nachweisgrenzen
Das ELISA-Light-System bietet eine hervorragende Kombination aus hoher Empfindlichkeit und Durchsatz für Assays, die in einem Luminometer gemessen werden. Das ELISA-Light-System erweitert die Nachweisgrenzen der meisten Immunoassays, die zuvor mit kolorimetrischen und isotopischen Methoden durchgeführt wurden, erheblich.
Mehrere Substrat-/Enhancer-Formeln
Das Kit enthält Reagenzien, die für chemilumineszente ELISAs mit alkalischen Phosphatase-Etiketten optimiert sind, und ist mit einer Auswahl an gebrauchsfertigen chemilumineszenten Substratformulierungen erhältlich, die CSPD- oder CDP-Star™ Substrat mit Sapphire-II- oder Emerald-II™ Lumineszenz-Enhancern enthalten. Mehrere Substrat/Enhancer-Formulierungen bieten Optionen, mit denen der Anwender spezifische Assays oder Luminometer optimieren kann. Die spezifische Formulierung, die die höchste Empfindlichkeit für einen bestimmten Assay bietet, kann variieren. Aus diesem Grund ist ein ELISA-Probenehmer-Kit verfügbar, das alle vier Substrat/Enhancer-Formulierungen enthält, um die Assay-Entwicklung zu erleichtern.
Spezifikationen
- Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
- Zur Verwendung mit (Geräte): Mikrotiterplatten-Lesegerät
- Marker oder Farbstoff: AP Alkalische Phosphatase
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Immunassay-System mit Substrat/Verstärkerlösung |
| Menge | 1.000 Assays |
| Nachweisverfahren | Chemilumineszenz |
| Konjugat | AP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produktlinie | ELISA-Light |
| Substrattyp | Alkalische Phosphatase |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält genug Reagenz für 1000 Assays. Bei 4 °C lagern. |