Learn More
Thermo Scientific™ ELISA-Systeme™ erweitertes Kit für Ei-Restnachweis in der Untersuchung auf Lebensmittelallergene
Artikelnummer. 12610379
Change view
Click to view available options
Menge:
48 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12610379 48 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12610379 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ESEGG48
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser verbesserte Assay zur Erkennung von Eispuren eignet sich zum schnellen Nachweis und zur Quantifizierung von Eimaterial in Lebensmittel- und Umweltproben.
Vereinfachen Sie die Allergenprüfung, um die Einhaltung der Anforderungen an die Kennzeichnung von Lebensmitteln mit ELISA Systems™ Egg-Residue-Detection Enhanced Kit zu gewährleisten. Der Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) wurde entwickelt, um einfache, empfindliche und schnelle Detektion und Quantifizierung von Eiresten in Lebensmittel- und Umweltproben zu ermöglichen. Dieses verbesserte, gebrauchsfertige Kit wurde entwickelt und optimiert, um besonders hitzestabiles Ovomucoid-Eiprotein zu erkennen, um falsche negative Ergebnisse in Proben mit hoher Hitze zu vermeiden.
Hen’s Egg ist eine der häufigsten Ursachen für Überempfindlichkeit gegenüber Lebensmitteln bei Säuglingen und Kleinkindern.1, 2
Verwenden Sie ELISA Systems Egg Residue Detection Enhanced Kit für den schnellen Nachweis und die Quantifizierung von Ei-Rückständen in Lebensmittel- und Umweltproben. Das Enhanced Kit wurde entwickelt, um niedrigere Konzentrationen von hitzestabilem Eiweißallergen, Ovomucoid, als das Egg Residue Detection Kit zu erkennen und ist weniger anfällig für Unterschätzung, die durch Kochen verursacht wird.
  • Schnell: Probenvorbereitung, die in weniger als 60 Minuten bei schnellen Testumläufe und -aktionen zu Ergebnissen führt
  • Einfach: Gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und -konzentrate sowie ein gemeinsames Handhabungsverfahren für alle Kits sorgen dafür, dass ELISA Systems-Assays einfach zu implementieren und auszuführen sind
  • Robust: Gebrauchsfertige Flüssigkeitskontrollen und allergenfreie Reagenzien ohne Kontrolle bedeuten ein geringeres Risiko einer Kreuzkontamination, das zu falsch-positiven Ergebnissen führen könnte
  • Flexibel: Einsatz für qualitative oder quantitative Tests - ein einziges Kit für mehr Anwendungen
  • Empfindlich: Nachweis von Proteinen oder Proteinrückständen, einschließlich hitzestabiler Proteine, in niedrigen Konzentrationen zur Gewährleistung einer verbesserten Produktsicherheit
  • Support: Unser erfahrenes technisches Team unterstützt Sie und hilft Ihnen, Verzögerungen bei der Testberichterstattung zu minimieren
Ovomucoid ist bekannt als eines der Hauptallergene in Eiweiß und scheint in Minutenmengen allergen zu sein3. Aufgrund seiner allergenen und hitzestabilen Eigenschaften wurde Ovomucoid als Indikatorprotein für das ELISA Systems Egg Residue Detection Enhanced Kit gewählt. Die Kit-Standards werden aus Eipulver hergestellt, und die Ergebnisse werden in ppm (mg/kg) Eipulver ausgedrückt.
Alle Ergebnisse sollten im Rahmen eines HACCP-Plans für Lebensmittelallergene interpretiert werden. Jede Probe, die ein positives Ergebnis aufweist, sollte als präsumtives Ergebnis angesehen werden, und es sollten Bestätigungen oder weitere Tests durchgeführt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke von ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ELISA-Systeme für die Erkennung von Eiablagerungen – Erweitertes Kit
Nachweisbare Analyten Ovomucoid Eiprotein
Immunassay-Kit-Format ELISA
Produkttyp Nachweiskit für Ei-Reste
Kitinhalt 20x-Konzentrat für Extraktionslösung, 20x-Waschpufferlösungskonzentrat, Enzym-Konjugat:, Negativer Standard, Positive Standards, Stopplösung, Substrat, Teststreifen
Menge 48 Tests
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C