Learn More
ELISA-Systems™ Nachweis-Kit für Sojaproteinrückstände für Lebensmittelallergen-Tests
Artikelnummer. 12715440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
48 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12715440 48 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12715440 Lieferant Thermo Scientific Oxoid Lieferanten-Nr. ESSOYPRD
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller Nachweis und Quantifizierung von Sojaproteinrückständen in Lebensmittel- und Umweltproben.
Vereinfachen Sie Allergentests mit dem ELISA Systems™ Sojaprotein-Rückstandsnachweiskit, das beim Einhalten der Anforderungen an die Lebensmittelkennzeichnung hilft. Der Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay wurde für den einfachen, empfindlichen und schnellen Nachweis und die Quantifizierung von Sojaprotein in Lebensmittel- und Umweltproben entwickelt. Dieses komplette, gebrauchsfertige Kit soll Soja-Trypsin-Inhibitor und andere Sojaproteine gezielt erkennen.
Der allmähliche Anstieg des Verbrauchs von Sojabohnenprodukten macht die Identifizierung und Charakterisierung wichtiger Sojaallergene zu einem Schwerpunkt der Untersuchung.
Das ELISA Systems Sojaprotein-Nachweiskit dient zum schnellen Nachweis und die Quantifizierung von Sojaprotein in Lebensmittel- und Umweltproben.
  • Schnell: Probenvorbereitung, die in weniger als 60 Minuten bei schnellen Testumläufe und -aktionen zu Ergebnissen führt
  • Einfach: Gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und -konzentrate sowie ein gemeinsames Handhabungsverfahren für alle Kits sorgen dafür, dass ELISA Systems-Assays einfach zu implementieren und auszuführen sind
  • Robust: Gebrauchsfertige Flüssigkeitskontrollen und allergenfreie Reagenzien ohne Kontrolle bedeuten ein geringeres Risiko einer Kreuzkontamination, das zu falsch-positiven Ergebnissen führen könnte
  • Flexibel: Einsatz für qualitative oder quantitative Tests - ein einziges Kit für mehr Anwendungen
  • Empfindlich: Nachweis von Proteinen oder Proteinrückständen, einschließlich hitzestabiler Proteine, in niedrigen Konzentrationen zur Gewährleistung einer verbesserten Produktsicherheit
  • Support: Unser erfahrenes technisches Team unterstützt Sie und hilft Ihnen, Verzögerungen bei der Testberichterstattung zu minimieren
Die wichtigsten Allergene von Sojabohnen wurden nicht so gut wie Erdnussallergene charakterisiert; jedoch wurden zwei Sojaproteine als antigen identifiziert.1 Soja-Trypsin-Inhibitor und andere Sojaproteine wurden bei diesem Assay für den Nachweis von Sojaproteinrückständen ausgewählt. Dieser Assay basiert auf dem Vergleich mit Sojamehl-Proteinkonzentrationen.
Über längere Zeit hohen Temperaturen und Drücken (z. B. beim Konservieren), Hydrolyse oder Fermentation ausgesetzte Proteine eignen sich möglicherweise nicht für die Analyse mit diesem Testkit nicht.
Alle Ergebnisse sollten im Rahmen eines HACCP-Plans für Lebensmittelallergene interpretiert werden. Jede Probe, die ein positives Ergebnis aufweist, sollte als präsumtives Ergebnis angesehen werden, und es sollten Bestätigungen oder weitere Tests durchgeführt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke von ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ELISA Systems Nachweiskit für Sojaproteinrückstände
Nachweisbare Analyten Soja-Trypsin-Inhibitor und andere Sojaproteine
Immunassay-Kit-Format ELISA
Produkttyp Nachweiskit für Sojaproteinreste
Kitinhalt 20x-Konzentrat für Extraktionslösung, 20x-Waschpufferlösungskonzentrat, Enzym-Konjugat:, Negativer Standard, Positive Standards, Stopplösung, Substrat, Teststreifen
Menge 48 Tests
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C