Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Wash Buffer, 1L packets
Artikelnummer. 15566266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Packungen
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15566266 10 Packungen 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15566266 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00040046
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet zum Waschen der Mikrowells von ELISA-Platten. eBioscience™ ELISA Wash Buffer wird in 10 Paketen mit konzentriertem Pulver geliefert, die insgesamt 10 Liter 1x Waschpuffer ergeben.
Das eBioscience ELISA Waschpufferpulver ist ein Trockenpulver aus phosphatgepuffertem Kochsalz mit 0,05 % Tween-20. Jedes Paket wird in 1 Liter destilliertem, deionisiertem Wasser rekonstituiert, was 1x PBS/Tween-20-Puffer (pH-Wert 7,4) ergibt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Waschpuffer
Menge 10 Packungen
Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Produktlinie eBioscience