Learn More
Thermo Scientific™ Elite CTS Cup-Sensor-Taschenprüfgeräte für Leitfähigkeit/TDS/Salinität und Ersatzsensoren
Artikelnummer. 15934012
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
CTS Becher-Sensortester
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15934012 CTS Becher-Sensortester 1 Stück
15944012 CTS Becher-Sensortester 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15934012 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ELITECTSCUP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 €
    144.00 € / 1 Stück
    Sparen 22.00 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite CTS Cup-Sensor-Taschenprüfgeräten für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Landwirtschaft, Aquarien und mehr!
Profitieren Sie von diesen Testern im Taschenformat. Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Cup-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite CTS Cup-Sensor-Modell zur Messung der Leitfähigkeit, der Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) oder der Salinität mit Temperatur mit einem Füllsensor im Tassenstil für Ihre Anwendung. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
  • Flexible Testoption
  • Messen Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
  • Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 4 Alkalibatterien Typ AAA
  • Durchschnittlich 150 Stunden Akkulaufzeit
  • Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
  • Austauschbare Sensoren
  • 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
  • 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (Salinität) ±1 % des Endwertes
Genauigkeit (TDS) ±1 % des Endwertes
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Akkulaufzeit 150 Stunden (Durchschnitt)
Akkutyp 4 x AAA-Alkaline
Kalibrierung Punkt-zu-Punkt
Kalibrierungsmodi Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur
Kalibrierpunkte 1 bis 3
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1 bis 3
Zertifizierung/Konformität CE, FCC
Beschreibung Elite CTS Cup-Sensor-Taschenprüfgerät zur Messung von Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
Kanäle 1
Displaytyp Grafische Punktmatrix
IP-Bewertung IP 67
Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature
Bereich (Leitfähigkeit) 0.00 bis 20.00 mS/cm
Bereich (Salinität) 0,00 bis 10,00 ppt
Bereich (TDS) 0,00 bis 10,00 ppt
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 60,0 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trinkwasser, Umwelt, Lebensmittel & Getränke, Hydrokultur, Bildung
Enthält Elite CTS Cup-Sensor-Prüfgerät mit Batterien, Trageschlaufe und weichem Tragekoffer
Tastenfeld 4 Schlüssel
Sondentyp Analog
Produkttyp CTS Becher-Sensortester
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.1 μs/cm für 0.0 bis 200.0 μs/cm; 1 μs/cm für200 bis 2000 μs/cm; 0.01 ms/cm für 2.00 bis 20.00 ms/cm
Auflösung (Salinität) 0.10 ppt
Auflösung (TDS) 0.1 ppm für 0.0 bis 100.0 ppm; 1 ppm für 100 bis 1000 ppm; 0.01 ppt für 0.10 bis 10.00 ppt
Messmodi für Salinität Pro praktische Salinitätskurve
Stabilität Ja mit “√” Anzeige
TDS-Faktor-Bereich 0.40 bis 1.00 (auswählbar)
Temperaturgenauigkeit ±0.6 °C, ±1.0 °F für 0.0 bis 50.0 °C; ±1.1 °C, ±1.9 °F für 50.1 bis 60.0 °C
Temperaturkompensation Ja
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Temperaturfühlerkalibrierung 1 Punkt
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32,0 bis 140,0 °F
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturwahl ATC
Temperatursensor Thermistor
Gewährleistung 1 Jahr für Prüfgerät
Abmessungen (L x B x H) 202 x 45 x 36 mm
Versandgewicht (metrisch) 173 g
Gewicht (metrisch) 163 g (einschließlich Akku)