Learn More
Karl Hecht™ ELKA Rundboden-Reagenzgläser
Beschreibung
- Rundboden
- Mit Rand
- Wanddicke etwa 0.5 mm
- Durchmesser ca. 18 mm
- Länge ca. 160 mm
- Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Länge (metrisch) | Ca. 160 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Verpackung | 100/Pckg. |
| Eingefasst | Ja |
| Innendurchmesser (metrisch) | Ca. 18 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |