Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, elliptisch
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
- Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
- Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Menge | 2/Pckg. |
| Form | Oval |