Learn More
MedChemExpress Ellipticine hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekulargewicht | 282.77 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 5081-48-1 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 99.34% |
| Löslichkeit | DMSO : 5.8 mg/mL (20.51 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |
| Synonym | NSC 71795 hydrochloride |
| Ziel | Topoisomerase |
| Mehr anzeigen |