Learn More
Elma™ Elmasonic Lärmschutzabdeckungen
Artikelnummer. 17861347
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
500
900
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
17861347 900 1 Stück
17841297 500 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17861347 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 1100292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 €
    526.08 € / 1 Stück
    Sparen 183.92 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elmasonic Lärmschutzabdeckungen sparen Energie und Kosten, indem sie die Abwärme reduzieren und den Wasserdampf sammeln und wiederverwerten.
  • Für jedes Ultraschallreinigungsgerät sind passende Abdeckungen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
  • Die Abdeckung erfüllt eine Vielzahl von Funktionen
  • Reduziert den Geräuschpegel während des Reinigungsvorgangs um bis zu 54 %
  • Die Unterseite des Deckels dient als Auffangschale für tropfendes Wasser – einfach platzieren Elma Der Korb wird nach Abschluss des Reinigungsvorgangs auf den umgedrehten Deckel gestellt.
  • Die Abdeckung führt das verdunstete Wasser außerdem in das Ultraschallbad zurück, um Energie zu sparen und Kosten zu senken.
  • Energie- und Kosteneinsparungen
  • Kann als Abtropfschale verwendet werden.
Spezifikation
Produkttyp Geräuschschutzabdeckung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Wählen, Fisherbrand EINFACH, Elmasonic Med, Elmasonic Wählen
Modell 900