missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELMSAN1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18440225 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18440225 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18440225 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP171912G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ELMSAN1 Polyclonal antibody specifically detects ELMSAN1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ELMSAN1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias c14_5541, C14orf117, C14orf43, chromosome 14 open reading frame 117, chromosome 14 open reading frame 43, ELM2 and Myb/SANT-like domain containing 1, ELMSAN1, FLJ00335, hypothetical protein LOC91748, LSR68
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 550 and 600 of human ELMSAN1 Open Reading Frame 43 using the numbering given in entry NP_001036783.1 (GeneID 91748).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91748
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.