Beschreibung
ELOVL2 could be implicated in tissue-specific synthesis of very long chain fatty acids and sphingolipids. This protein may catalyze one or both of the reduction reaction in fatty acid elongation, i. e., conversion of beta-ketoacyl CoA to beta-hydroxyacyl CoA or reduction of trans-2-enoyl CoA to the saturated acyl CoA derivative.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ELOVL2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.26 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | ELOVL2 |
| Gen-Zugriffsnummer | D4A612, Q9JLJ4, Q9NXB9 |
| Gen-Alias | ELOVL2, SSC2 |
| Gensymbole | Elovl2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?