missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elp4 Antibody (SR1794), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200005477 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18607604 100 μg 100 Mikroliter
18645274 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18607604

Marke: Novus Biologicals NBP322478100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Elp4 Monoclonal antibody specifically detects Elp4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Elp4
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1794
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias C11orf19, chromosome 11 open reading frame 19, dJ68P15A.1, elongation protein 4 homolog (S. cerevisiae), elongator complex protein 4, hELP4, PAX6 neighbor gene protein, PAX6NEB, PAXNEBFLJ20498
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Elp4 (Uniprot #: Q96EB1)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26610
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.