Learn More
Corning™ Elplasia™ 12K-Kolben
Artikelnummer. 17811965 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kulturfläche:
80 cm2
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche Packungsgröße
17811965 80 cm2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17811965 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 €
    496.61 € / 5 Stück
    Sparen 38.39 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Elplasia™ Mit 12K Flask können Forscher eine hohe Dichte an tierfreien Sphäroiden in einem gerüstfreien Modell erzeugen.
  • Enthält 152 Mikrohohlräume pro cm² in einem Gefäß mit ähnlicher Grundfläche wie ein T-75-Kolben.
  • Corning™ Die Ultra-Low Attachment (ULA)-Oberfläche nutzt die Schwerkraft und eine abgerundete Mikrohohlraumgeometrie, um etwa 12.000 Sphäroide ähnlicher Form und Größe zu erzeugen.
  • Die ULA-Oberfläche (ein firmeneigenes, tierfreies, kovalent gebundenes Hydrogel) fördert die Bildung und einfache Gewinnung von Sphäroiden.
  • Polystyrolfolie ist gasdurchlässig und weist eine geringe Autofluoreszenz auf.
  • Geometrie des runden Brunnenbodens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sphäroidbildung
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Belüftete Verschlusskappe
Kulturfläche 80 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 bis 50 ml
Menge Je 5