Learn More
Corning™ Elplasia™ 12K offene Wellplatte
Artikelnummer. 18126709 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
18126709 Klar 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18126709 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 €
    496.61 € / 5 Stück
    Sparen 38.39 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 12K Open Well Plate ermöglicht es Forschern, eine hohe Dichte an Sphäroiden in einem gerüstfreien Modell zu erzeugen.
  • Der Corning Elplasia Die 12K Open Well Plate enthält 152 Mikrohohlräume pro cm² , bei einer Grundfläche, die der einer Mikrotiterplatte ähnelt.
  • Schwerkraft, in Verbindung mit der Corning Die Ultra-Low Attachment (ULA)-Oberfläche und die abgerundete Mikrokavitätengeometrie ermöglichen die Bildung von etwa 12.000 Sphäroiden ähnlicher Form und Größe.
  • Die ULA-Oberfläche, ein firmeneigenes, tierfreies, kovalent gebundenes Hydrogel, fördert die Bildung und den einfachen Zugang zu Sphäroiden.
  • Medienaustauschanschlüsse ermöglichen eine minimale Störung der Kugelform während der Flüssigkeitshandhabung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur/Umgebungstemperatur
Array 152 Mikrohöhlen pro cm2
Farbe Klar
Material Polystyrol
Anzahl Wells 12,000
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Extrem geringe Bindung
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Screening von Arzneimitteln und Hochdurchsatz-Screening, Krebs-/Tumorbiologie, Stammzellbiologie, Zelltherapieforschung, Gewebetechnik, Biobanking/Bioprinting
Tiefe (metrisch) 650 μm
Durchmesser (metrisch) Well 850 μm