Learn More
Corning™ Elplasia™ 48K-Schiff
Artikelnummer. 31932523 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Rechteckig
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form Packungsgröße
31932523 Rechteckig 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31932523 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9920
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht es Forschern, eine hohe Dichte an Sphäroiden in einem gerüstfreien Modell zu erzeugen.
  • Das Corning™ Elplasia™ 48K-Gefäß ermöglicht Forschenden die Erzeugung einer hohen Dichte an Sphäroiden in einem gerüstfreien Modell
  • Das Corning Elplasia 48K-Gefäß besitzt eine Oberfläche von 320 cm2 mit 152 Mikrokavitäten pro cm2 und erzeugt etwa 48.000 Sphäroide einheitlicher Größe und Form pro Gefäß, das Vierfache der Ausbeute des Elplasia 12K-Kolbens und der Platte mit offenen Vertiefungen
  • Die Schwerkraft ermöglicht in Verbindung mit der Corning Ultra Low Attachment ULA-Oberfläche und einer abgerundeten Mikrokavitätengeometrie die Bildung von etwa 48.000 Sphäroiden ähnlicher Form und Größe
  • Dies ist ein kundenspezifisch auf Bestellung gefertigtes Produkt
  • Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Einzelheiten zur Bestellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Sehr niedrige Zelladhäsion
Kapazität (metrisch) 48.000 Kugeln ähnlicher Form und Größe
Außendurchmesser (metrisch) Mikrokavität: 850 μm; Maximale Sphäroidhöhe: 400 μm
Material Polystyrol