Beschreibung
- Neuartige Well-Geometrie und Oberflächenbeschichtungen, einschließlich Corning Ultra Low Attachment (ULA) auf dem runden Boden
- Die Corning ULA-Oberfläche ist hydrophil, biologisch inert und nicht abbaubar, was eine hochgradig reproduzierbare Sphäroidbildung und eine einfache Entnahme fördert
- Corning Elplasia Platten mit rundem Boden, optimal für die Massen-Sphäroidbildung, -sammlung und -expansion\
- Platten mit rundem Boden verfügen über eine Corning Ultra-Low Attachment-Oberfläche und sind in 6-, 24-, und 96- Well-Formaten erhältlich
- Corning Elplasia Platten mit quadratischem Boden verfügen über eine Oberfläche mit optischen Eigenschaften, die für die Bildanalyse geeignet sind, und sind daher eine ideale Lösung für die klonale Auswahl und die Bildgebung mit hoher Vergrößerung für sehr kleine Cluster
- Die quadratische Elasia Platte eignet sich gut für Screening-Programme, da sie ein hohes Volumen an Sphäroiden pro Well erzeugt, was höhere Signale pro Well ermöglicht
- Platten mit quadratischem Boden werden zur Selbstbeschichtung mit Plasma behandelt und sind im 6-, 24-, 96- und 384-Well-Format erhältlich
- Sphäroide können für 21 oder mehrere Tage gebildet und kultiviert werden
- Kann unter einer Kulturbedingung je nach Plattenformat von 79–15.000 und mehr Sphäroide pro Well produzieren
- Das hohe Volumen an Sphäroiden, die in jedem Well erzeugt werden, erhöht die Signale pro Well, ohne die Sphäroidgröße zu erhöhen
- Schwarze, undurchsichtige Seitenwände zur Reduzierung von „Crosstalk“ zwischen den Wells
- Gut geeignet für Fluoreszenz-/Lumineszenz-Assays
- Erhältlich in mehreren Formaten, zwei Well-Geometrien und mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Verschlussmaterial | Polystyrol |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Rund |
| Farbe | Schwarz, durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Geringe Zellbindung |
| Mehr anzeigen |