Learn More
Macherey-Nagel Bioanalysis™ U-Boden-Elutionsplatte
Artikelnummer. 11902432
Click to view available options
Menge:
24 Stück/Packung
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 11902432
Marke: Macherey-Nagel Bioanalysis™ 740486.24
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
96-Well-Platten mit 300 μl-U-Boden-Wells.
  • U-förmiger Boden
  • Einschließlich selbsthaftenden Folien
Spezifikation
Format Block
Inhalt und Lagerung 18°bis 25 °C
Menge 24 Stück/Packung