Learn More
Tuttnauer ELV-D Vertikalautoklav
Produktkode 17801077 Shop alle Tuttnauer produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
31 l
65 l
85 l
160 l
Eigenschaften:
Dreiphasig
Dreiphasig, BioHazard-Filter
Dreiphasig, Wasserreservoir
Einzelphase
Einzelphase, Wasserreservoir
Wasserreservoir
Förpackningsstorlek
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Kapazität (metrisch) Eigenschaften unitSize
17801077 31 l Wasserreservoir 1 Stück
17871087 65 l Einzelphase, Wasserreservoir 1 Stück
17811077 65 l Dreiphasig 1 Stück
17801097 85 l Wasserreservoir 1 Stück
17891087 85 l Einzelphase, Wasserreservoir 1 Stück
17818998 160 l Einzelphase, Wasserreservoir 1 Stück
17878988 160 l Einzelphase 1 Stück
17868988 160 l Dreiphasig, Wasserreservoir 1 Stück
17808998 160 l Dreiphasig 1 Stück
17828998 160 l Dreiphasig, BioHazard-Filter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17801077 missing translation for 'mfr' Tuttnauer missing translation for 'supplierNo' 2840ELVWR230D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15776.25 €
    13041.85 € / 1 Stück
    Sparen 2734.40 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Der vertikale Autoklav ELV-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Sterilisation von Biogefahrenstoffen und Abfällen, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
Entwickelt für Ihre Laboranwendungen. Der 5075ELV-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
  • Fortschrittliches Steuerungssystem – Profitieren Sie von Tuttnauers hochmodernem Steuerungssystem mit Mehrfarbdisplay.
  • Sicher – Automatisches Druckverriegelungssystem. Die Tür öffnet sich nicht, wenn die Kammer überdruckt ist.
  • Optionaler interner Druck – Dokumentiert Datum, Uhrzeit, Temperatur und Druck
  • Intuitives Mehrfarbendisplay – Das Mehrfarbendisplay für bessere Lesbarkeit ermöglicht den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Die Farbe dient zur Kennzeichnung des jeweiligen Zyklusstadiums.
  • Hochwertiger Edelstahl – Kammer und Tür aus Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
  • Verschiedene Beladungsarten – Der Autoklav 5075ELV-D verfügt über 8 werkseitig voreingestellte Zyklusprogramme, die die Verarbeitungsanforderungen der meisten Labore und Forschungszentren abdecken.
Tekniske data
Kapazität (angloamerikanisch) 6,8 gal.
Kapazität (metrisch) 31 l
Tiefe (metrisch) Kammer 40 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 11,2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 16 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 28 cm
Länge (angloamerikanisch) 21,2 in.
Länge (metrisch) 53 cm
Modell 2840ELVWR-D
Produkttyp Von oben beladbare Autoklaven
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 280 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 137 °C
Eigenschaften Wasserreservoir
Sterilität Unsteril
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.