Learn More
Tuttnauer ELV-D Vertikalautoklav
Artikelnummer. 17878988 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
31 l
65 l
85 l
160 l
Eigenschaften:
Dreiphasig
Dreiphasig, BioHazard-Filter
Dreiphasig, Wasserreservoir
Einzelphase
Einzelphase, Wasserreservoir
Wasserreservoir
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Eigenschaften Packungsgröße
17878988 160 l Einzelphase 1 Stück
17801077 31 l Wasserreservoir 1 Stück
17871087 65 l Einzelphase, Wasserreservoir 1 Stück
17811077 65 l Dreiphasig 1 Stück
17801097 85 l Wasserreservoir 1 Stück
17891087 85 l Einzelphase, Wasserreservoir 1 Stück
17818998 160 l Einzelphase, Wasserreservoir 1 Stück
17868988 160 l Dreiphasig, Wasserreservoir 1 Stück
17808998 160 l Dreiphasig 1 Stück
17828998 160 l Dreiphasig, BioHazard-Filter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17878988 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. 5075ELVCPVGP230D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37915.50 €
    31346.22 € / 1 Stück
    Sparen 6569.28 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der vertikale Autoklav ELV-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Sterilisation von Biogefahrenstoffen und Abfällen, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
Entwickelt für Ihre Laboranwendungen. Der 5075ELV-D verfügt über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
  • Fortschrittliches Steuerungssystem – Profitieren Sie von Tuttnauers hochmodernem Steuerungssystem mit Mehrfarbdisplay.
  • Sicher – Automatisches Druckverriegelungssystem. Die Tür öffnet sich nicht, wenn die Kammer überdruckt ist.
  • Optionaler interner Druck – Dokumentiert Datum, Uhrzeit, Temperatur und Druck
  • Intuitives Mehrfarbendisplay – Das Mehrfarbendisplay für bessere Lesbarkeit ermöglicht den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen. Die Farbe dient zur Kennzeichnung des jeweiligen Zyklusstadiums.
  • Hochwertiger Edelstahl – Kammer und Tür aus Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
  • Verschiedene Beladungsarten – Der Autoklav 5075ELV-D verfügt über 8 werkseitig voreingestellte Zyklusprogramme, die die Verarbeitungsanforderungen der meisten Labore und Forschungszentren abdecken.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 35,2 gal.
Kapazität (metrisch) 160 l
Tiefe (metrisch) Kammer 75 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 20 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 30 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 50 cm
Länge (angloamerikanisch) 30,8 in.
Länge (metrisch) 77 cm
Modell 5075ELV-D
Produkttyp Von oben beladbare Autoklaven
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 280 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 138 °C
Eigenschaften Einzelphase
Enthält Kühlung, Vakuum, Dampferzeuger, Drucker