Learn More
Agilent BioTek Zubehör für ELx405 Mikrotiterplattenwaschgeräte
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
Komplette Baugruppe des Dispensiersystems
Vakuumset
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Elx405 Mikrotiterplatten-Waschgerät
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 4 l-Flaschen, Füllstandsmessung |
| Spannung | 115 V |
| Typ | Vakuumset |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ELx 405 Mikrotiterplatten-Waschgerät |