Learn More
Agilent BioTek ELX808 Absorptions-Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Speichern Sie bis zu 55 anwenderprogrammierbare Protokolle. ELx808 Extinktions-Mikrotiterplatten-Lesegeräte lesen 96 Mikrotiterplatten und liefern präzise, genaue und reproduzierbare Ergebnisse.
Spezifikation
| Genauigkeit | >1 % bei2.5 AD, >2 % bei 3.5 AD |
|---|---|
| Enthält | Filter, Wolfram-Halogen-Lichtquelle, paralleles Druckerkabel, serielles Nullmodemkabel und Steuerungssoftware für das Gen5 RC-Lesegerät |
| Linearität | >1 % bei 2.5 A.D. (normalerweise) |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 30 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 13.6 kg |
Beschreibung
- Die Lesegeräte können mehrere Assays pro Platte durchführen
- Der integrierte Diagnoseselbsttest kann mit einer optionalen Kalibriertestplatte verwendet werden, um die Leistung einfach zu bestätigen und zu dokumentieren
- Die kinetische Rate, R2bzw. die Anfangszeit wird ohne PC gemeldet
- Die lineare Well-Messung eignet sich ideal für Agglutinationsassays
- Das gestaffelte optische Design eliminiert Kanal-zu-Kanal-Crosstalk
- Der Referenzkanal gibt für ein gleichförmiges Kanal-zu-Kanal-Signal ein optisches Signal ab
- Zu den Optionen für die Kurvenanpassung gehören linear, 4-P, 2-P (logit/log), kubisch, quadratisch, kubische Polygone und Punkt-zu-Punkt
- Die Messungen können in Intervallen von bis zu sechs Sekunden abgelesen werden
- Weitere Optionen für die Datenanalyse sind Cutoff-Formeln, Endpunkt und kinetische Analyse. Im Lieferumfang enthalten: 4-Zone Temperaturregelung
- Großer erweiterter dynamischer Bereich
ModellELx808
- Zu den Optionen für die Datenanalyse gehören Formeln für die Datentransformation, Assay-Validierung und Kontrollvalidierung
- Die optionale 4-Zone Temperaturregelung verbessert die Reproduzierbarkeit von enzymkinetischen Reaktionen
Bestellinformation
Die optionale Gen5 Datenanalysesoftware (TN GEN5) bietet eine einfache und schnelle Erfassung, Berechnung, Export und Berichterstellung von Daten. Sie können auch die Software Gen5 Secure wählen, um die Anforderungen aus 21 CFR Teil 11 zu erfüllen.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
| >1 % bei2.5 AD, >2 % bei 3.5 AD | |
| >1 % bei 2.5 A.D. (normalerweise) | |
| 13.6 kg |
| Filter, Wolfram-Halogen-Lichtquelle, paralleles Druckerkabel, serielles Nullmodemkabel und Steuerungssoftware für das Gen5 RC-Lesegerät | |
| 30 lbs. |