Learn More
Invitrogen™ Schalldämpfer™ Ausgewählte siRNA-Bibliothek für das menschliche Krebsgenom
Artikelnummer. 15641872
Ansicht ändern
Click to view available options
Schalldämpfer™ Ausgewählte siRNA-Bibliothek für das menschliche Krebsgenom
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15641872 Schalldämpfer™ Ausgewählte siRNA-Bibliothek für das menschliche Krebsgenom
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15641872 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30142
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für mit Krebs assoziierte Zielgene des menschlichen Genoms enthält 1596 Invitrogen™ Silencer Select siRNAs, die auf 532 Zielgene abzielen, die bei Krebserkrankungen häufig betroffen sind.
Die Silencer™ Select Human siRNA-Bibliothek für Humankrebsgenom enthält1596 Ambion™ Silencer Select siRNAs, die auf 532 Genziele abzielen, die bei Krebserkrankungen häufig betroffen sind. Diese Bibliothek mit hochpotenten, chemisch modifizierten siRNAs wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) sowie The Cancer Genome Atlas (TCGA).
Warum sollte man die Silencer Select siRNA-Bibliothek für Humankrebsgenom verwenden? Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets sind Silencer Select siRNAs mit neuesten Design-Algorithmen, geschützten (urheberrechtlich) chemischen Modifikationen und hochwertiger Synthese optimiert, um die gewünschten RNAi Ergebnisse zu gewährleisten. Die Silencer Select Human Cancer Genome siRNA-Bibliothek enthält unsere vordesignten und, sofern verfügbar, validierten siRNAs, die mit höchster Potenz und Spezifität entwickelt wurden, damit Sie sich auf höchste Datenqualität konzentrieren können – abgesichert durch die branchenweit beste Garantie. Mit den Silencer Select siRNA-Bibliotheken erhalten Sie hochpotente siRNAs, um Ihre Entdeckungen mit minimalem Aufwand zu maximieren. Invitrogen Silencer Select siRNAs sind mit der höchsten verfügbaren Potenz entwickelt, was zu einer 100-fach höheren Potenz führt und Gen-Knockdowns in niedrigsten Konzentrationen ermöglicht. Mit den hochwirksamen Silencer Select siRNAs können Sie noch niedrigere Konzentrationen von siRNAs verwenden, was zur Minimierung von Off-Target-Effekten beiträgt, falsche-negative Daten reduziert und die Ausgabe der siRNA-Bibliothek für zusätzliche Bildschirme und Datenvalidierung maximiert. Die Silencer Select Human Cancer Genome siRNA-Bibliothek enthält 0,25 nmol jeder hochpotenten siRNA, ausreichend für mindestens 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 μL Transfektionsvolumen).
Die Silencer Select siRNAs werden mithilfe von Thermo Die führenden Algorithmen von —Fisher Scientific zusammen mit unserer neuartigen Locked Nucleic Acid (LNA Durch chemische Modifikationen wird die für das funktionelle RNAi-Screening gegen Krebsgenziele erforderliche Wirksamkeit, Spezifität und Potenz maximiert.
  • Überlegene —Wirksamkeit: Reduziert unerwünschte Nebenwirkungen um bis zu 90 % dank neuester Designalgorithmen und LNA chemische Modifikationen
  • Höchste Effizienz: —Führen Sie Knockdown-Studien mit 100-fach wirksameren siRNAs als den derzeit verfügbaren durch.
  • Zuverlässig: —Schnellere Entdeckungen durch konsistente Gen-Knockdown-Ergebnisse und zuverlässige phänotypische Ergebnisse
  • Komfortabel: —Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Zielvalidierung mit unserem Array-Format.
  • Anpassbar: —Wählen Sie die beste Option für Ihre Workflow-Anforderungen, einschließlich zusätzlicher siRNA-Maßstäbe und gepoolter Formate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1596 siRNAs insgesamt, die auf 532 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (21 Platten) plattiert sind
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.