Learn More
Invitrogen™ Schalldämpfer™ Auswahl einer siRNA-Bibliothek für humane Transkriptionsfaktoren
Artikelnummer. 15661852
Ansicht ändern
Click to view available options
Schalldämpfer™ Auswahl einer siRNA-Bibliothek für humane Transkriptionsfaktoren
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15661852 Schalldämpfer™ Auswahl einer siRNA-Bibliothek für humane Transkriptionsfaktoren
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15661852 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30087
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer Select siRNA-Bibliothek für humane Transkriptionsfaktoren enthält 5457hochpotente und chemisch modifizierte Invitrogen™ Silencer Select siRNAs, die auf 1819 bekannte Transkriptionsfaktoren abzielen.
Transkriptionsfaktoren werden schnell zu vielversprechenden Arzneimittel-Targets, da sie sich an die Transkription von Genen binden und diese regulieren. Die Silencer™ Select siRNA-Bibliothek für den Human-Transkriptionsfaktor zielt auf Gene ab, die Proteine exprimieren, die DNA sequenzspezifisch binden, um den Anteil der Transkription genetischer Informationen von DNA in RNA zu steuern. Die Silencer Select siRNA-Bibliothek für den Human-Transkriptionsfaktor enthält 5457 hochwirksame und chemisch modifizierte Ambion™ Silencer Select siRNAs, die auf 1819 bekannte Transkriptionsfaktoren abzielen. Diese Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Warum sollte man die Silencer siRNA-Bibliothek für den Human-Transkriptionsfaktor verwenden? Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets sind Silencer Select siRNAs mit neuesten Design-Algorithmen, geschützten (urheberrechtlich) chemischen Modifikationen und hochwertiger Synthese optimiert, um die gewünschten RNAi Ergebnisse zu gewährleisten. Die Silencer Select Human Transcription Factor siRNA Library enthält unsere vordesignten und, sofern verfügbar, validierten siRNAs, die mit höchster Potenz und Spezifität entwickelt wurden, damit Sie sich auf höchste Datenqualität konzentrieren können – abgesichert durch die branchenweit beste Garantie. Mit den Silencer Select siRNA-Bibliotheken erhalten Sie hochpotente siRNAs, um Ihre Entdeckungen mit minimalem Aufwand zu maximieren. Invitrogen Silencer Select siRNAs sind mit der höchsten Potenz aller verfügbaren siRNAs konzipiert, was zu einer 100-fach höheren Potenz führt und Gen-Knockdowns mit niedrigsten Konzentrationen ermöglicht. Mit den hochwirksamen Silencer Select siRNAs können Sie noch niedrigere Konzentrationen von siRNAs verwenden, was zur Minimierung von Off-Target-Effekten beiträgt, falsche-negative Daten reduziert und die Ausgabe der siRNA-Bibliothek für zusätzliche Bildschirme und Datenvalidierung maximiert. Die Silencer Select Human Transcription Factor siRNA Library enthält 0,25 nmol jeder hochpotenten siRNA, ausreichend für mindestens 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 μL Transfektionsvolumen).
Die Silencer Select siRNAs werden mithilfe von Thermo Die führenden Designalgorithmen von Fisher —Scientific zusammen mit unserer neuartigen Locked Nucleic Acid (LNA Durch chemische Modifikationen wird die für das RNAi-Screening gegen Transkriptionsfaktoren erforderliche Effizienz, Spezifität und Potenz maximiert.
  • Überlegene Wirksamkeit: Reduziert unerwünschte Nebenwirkungen um bis zu 90 % dank neuester Designalgorithmen und LNA chemische Modifikationen
  • Höchste Effizienz: —Führen Sie Knockdown-Studien mit 100-fach wirksameren siRNAs als den derzeit verfügbaren durch.
  • Zuverlässig: —Schnellere Entdeckungen durch konsistente Gen-Knockdown-Ergebnisse und zuverlässige phänotypische Ergebnisse
  • Komfortabel: —Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Zielvalidierung mit unserem Array-Format.
  • Anpassbar: —Wählen Sie die beste Option für Ihre Workflow-Anforderungen, einschließlich zusätzlicher siRNA-Maßstäbe und gepoolter Formate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 5457 siRNAs insgesamt, die auf 1819 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (63 Platten) plattiert sind
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.