Learn More
Embramine, MedChemExpress
Beschreibung
Embramine is a monoethanolamine used as an antihistamine and anticholinergic.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Embramine |
| CAS | 3565-72-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H22BrNO |
| Menge | 5 mg |
| SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(Br)C=C2)OCCN(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.28 |
| Formelmasse | 348.28 |
| Güte | Research |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |