missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EMCN Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D8G3, Proteintech

Artikelnummer. 17291516 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17291516 20 μL 20 Mikroliter
17281516 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17291516

Marke: Proteintech 678541IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The EMCN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human EMCN. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EMCN antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen EMCN
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2D8G3
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51705
Zielspezies Human, Mouse
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.