Learn More
Merck Zubehör und Ersatzteile für 1225 Vielfach-Vakuumfiltrationsgerät
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
Kugelventil
Laborfilterhalter oder Zyklone
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
30 Stück
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EMD Millipore 1225 Vakuumkammer für die Probenahme |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,3 mm |