Learn More
Merck HP Filterhalter aus Edelstahl, 25 mm
Artikelnummer. 10751991 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser: 25 mm, Material: Edelstahl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10751991 Durchmesser: 25 mm, Material: Edelstahl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10751991 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. XX4502500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HP Edelstahl-Filterhalter zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten bei Eingangsdrücken von 20 bis 700 bar.
  • In-Line Edelstahl-Filterhalter werden üblicherweise zur Filtration von Gasen oder Flüssigkeiten bei Eingangsdrücken von 20 bis 700 bar eingesetzt.
  • Der Differenzialdruck hängt von verwendeten Filtertyp ab.
  • Alle Filterhalter können autoklaviert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) In-Line-Filterhalter
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 2.2 cm2
Max. Druck 345 bar
Nenndruck 345 bar
Typ Filterhalter
Höhe (metrisch) 3,2 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 5,1 cm