Beschreibung
Der ABC-Wert (Average Background Particle Count) ist auf jedem Monitorpaket vermerkt.
- Vormontiert mit eingebauten Filtern
- Erhältlich mit gewichtsangepassten Membranen
Anwendungen:
Aerosolanalysemonitore sind mit 0,45 µm und 0,8 µm Zelluloseestermebranen erhältlich. Abgestimmte Gewichtsmonitore enthalten zwei Filter, deren Gewicht auf 0,1 mg abgestimmt ist. So entfällt das Vorwiegen von Testfiltern in der gravimetrischen Analyse.
Bestellinformation
Die Monitortasche ist auch separat erhältlich und kann mit einer Membran Ihrer Wahl verwendet werden. Sie wird mit oder ohne Stützring geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Verbinder | Luer-Slip-Buchse |
| Material | Polystyrol |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Filtrationsbereich | 9 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopische Partikelanalyse und Probenahme, Umweltüberwachung |
| Güte | HAWP |
| Ausreichend für | Asbest, Spurenmetalle, Blei, Bleiverbindungen, Kupfer, Feinstaubgase, Schwefeldioxid, Arsen |
| Typ | Aerosolmonitor, mit Pad |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,4 in. |
| Mehr anzeigen |