Learn More
Merck V-botton Collection Plate Non-sterile (VE=100Stck. )
Artikelnummer. 10042433 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
100
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung unitSize
10042433 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10042433 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. MSCPNPP00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 €
    439.98 € / 100 Stück
    Sparen 33.02 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
96-Well-Sammelplatte mit V-Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Array 8 x 12
Farbe Klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Packung 100
Menge 100/Pckg.