Learn More
Merck Ersatzteile und Zubehör für das ZHE-Filtersystem für gefährliche Abfälle
Artikelnummer. 10601872 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
2-Wege-Ventil, 1/8 Zoll NPTM
Belüftungs-/Entlastungsventil
Kolben mit O-Ringen, Wischerdichtung
Luer-Lock-Anschluss 1/8 Zoll NPTF
O-Ringe für Kolben, Wischerdichtung
O-Ringe für Zylinder
Stützsieb, 90 mm
Swagelok Buchse mit Schnellkupplung
Swagelok Stecker mit Schnellkupplung
Tedlar Beutel
Tedlar Beuteladapter
ZHE Tight Spritze, 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10601872
Marke: Merck YT3009016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Von der US-EPA als geeignetes Gerät für Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) bezeichnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) ZHE Filtrationssystem für gefährliche Abfälle
Material PVDF-Beutel, Edelstahl-Anschlüsse
Sterilität Unsteril
Typ Tedlar Beutel