Learn More
Merck Aerosoladapter, Luer-Slip auf 1/4 in.–3/8 in. ID-Schlauch
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
:
Aerosoladapter
Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Verbinder | 0,25 bis 0,37 in. Innendurchmesser Schlauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Millipore Aerosolanalysemonitor oder Swinnex™ 47 mm-Membranfilterhalter |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss der Vakuumquelle an jeden Millipore Aerosolanalysemonitor oder Swinnex™ 47 mm-Membranfilterhalter |
| Enthält | Aerosoladapter, Luer-Slip auf 1/4 in.–3/8 in. Schlauch-ID, Edelstahl |
| Typ | Kits oder Verbrauchsmaterialien für Umwelttests |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,63 cm |