Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Amicon Pro Affinity Konzentrat: 3 ml Protein G Harz, 2 x 66 ml Bind-/Waschpuffer, 12 ml Elutionspuffer, 2,5 ml Neutralisationspuffer
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Amicon Pro Affinity |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antikörperaufreinigung |
| Gehäusematerial | Regenerierte Cellulose (RC) |
| Enthält | 3 ml Protein G Harz, 2 x 66 ml Bind-/Waschpuffer, 12 ml Elutionspuffer, 2,5 ml Neutralisationspuffer |
| Menge | 1Pack |
| Typ | Zentrifugenfilter |
| Volumen (metrisch) | 15 ml |