Learn More
Merck Diffusionskammerringe
Artikelnummer. 10629131 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
0,59 mm-Loch
Keine Bohrung
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10629131 0,59 mm-Loch 50 Stück
10035291 Keine Bohrung 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10629131
Marke: Merck PR0001401
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Plexiglas-Ringe mit 14 mm Durchmesser für die Verwendung mit einer Diffusionskammer
  • Mit oder ohne Loch erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Diffussionskammerkit
Material Plexiglas™
Enthält 0,59 mm-Loch
Typ Plexiglas™ Ringe
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,55 in.
Durchmesser (metrisch) 14 mm