Learn More
Merck Druckbehälter
Artikelnummer. p-322736 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,8 l
5 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10094670
Marke: Merck XX6700P10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fässt Flüssigkeit für die Filtration durch druckbetriebene Filterhalter, wenn diese an eine externe Druckquelle angeschlossen sind
Dispensierdruckbehälter fassen Flüssigkeit für die Filtration durch Millipore druckbetriebene Filterhalter, wenn sie an eine externe Druckquelle angeschlossen sind. Die tragbaren Behälter sind in Kapazitäten von 5, 10 und 20 Litern sowie 1 Gallone erhältlich. Die Behälter erfüllen die Anforderungen gemäß ASME™-UM Code.
  • Die Verschlüsse sind mit einem Nocken-Verriegelungsgriff gesichert.
  • Die Behälter sind autoklavierbar, wenn sie belüftet werden.
  • Zubehörcode-konforme Überdruckventile, Druckmesser und Schlauchverbindungsstücke sind erhältlich.
  • Der Zubehörverschluss passt die Behälter für den Einsatz unter Vakuum an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) Filterhalter
Material Edelstahl (316)
Sterilität Unsteril
Max. Druck 6,9 bar
Nenndruck 100 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 249.8°F
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Typ Druckbehälter
Volumen (metrisch) 10 l
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Höhe (metrisch) 35,2 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 9 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 22,9 cm