Learn More
Merck Millipore EZ-Fit™ Kammer mit 6 Plätzen für Becher mit Gummistopfen
Für den Einsatz bei allgemeinen mikrobiologischen Analysen
Marke:  Merck Millipore EZFITH0LD6
Artikelnummer. 14872021
  • 7750.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-01-2026
Beschreibung
  • Vakuumkammern
  • Unterstützt die gleichzeitige Filtration von sechs Proben
  • Aus Edelstahl
  • Erhältlich mit Microfil™ Kopf zur Verwendung mit vorsterilisierten, gebrauchsfertigen Trichtern und Membranen