Learn More
Merck Hydrosol Filterhalter und Zubehör aus Edelstahl
Artikelnummer. 10654552 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Ersatzteilkit
Hydrosol-Basis
Trichter- und Feststellringbaugruppe
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10654552 Trichter- und Feststellringbaugruppe 1 Stück
10111541 Ersatzteilkit 1 Stück
10450103 Hydrosol-Basis 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10654552 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. XX2004704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Ersatzteile für Hydrosol-Filterhalter XX2004704 Trichter- und Feststellringbaugruppe, EdelstahlXX2004702 Base mit Sieb, Dichtung und Support XX20047RK Ersatzteilkit für Hydrosol-Filterhalter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) 47 mm Hydrosol-Vakuumfilter
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Typ Trichter- und Feststellringbaugruppe
Volumen (metrisch) 650 mL
Oberer Durchmesser (metrisch) 114 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.