Learn More
Merck Probenkapsel für die Metallanalyse, 5,0 μm
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Zertifikat mit LDL-Analysen (niedrigste Nachweisgrenze) für eine breite Palette von Metallen.
Diese Grundwasser-Probenahmekapseln sind eine von der EPA zugelassene Methode zur Sammlung von Grundwasser vor der Analyse gelöster Metalle. Die gefaltete Membran bietet eine viermal größere Filtrationsfläche als eine 142 mm Filterscheibe für schnellere Durchflussraten und höheren Durchsatz.
Merkmale & Vorteile
Merkmale & Vorteile
- Jede Kapsel enthält ein Zertifikat, das die niedrigste nachweisbare Konzentration (LDL) für 67 Metalle und 2 Anionen angibt.
- Niedrig extrahierbare Filter- und Gehäusematerialien minimieren den Hintergrund während der Probenanalyse
- Erhältlich mit drei verschiedenen Porengrößen für eine Vielzahl von Wasserbedingungen: 5,0 µm für hohe Partikelkonzentrationen, 1,0 µm für normale Partikelkonzentrationen, 0,45 µm für relativ sauberes Wasser
Anwendungen: Überwachung von Umgebungsbedingungen, Analyse gelöster Metalle in Wasser
Compliance
Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllen die Voraussetzungen der US EPA für die 0.45 μm-Filtration
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllt die US-EPA-Filtrationsanforderungen für 0,45 μm-Filtration. |
| Porengröße | 5 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 600 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Metallanalyse |
| Gehäusematerial | HDPE |
| Menge | 1Pack |
| Typ | Pharmazeutische Filter oder Ultrafilter |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 7,6 cm |
| Mehr anzeigen |