Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for In-Line Filter Holder
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
Halteabschirmun
Handdrehknopf
O-Ring
Schlauchadapter
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
6 Stück
Beschreibung
Zubehör und Ersatz für 47-mm-Inline-Filterhalter
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 47 mm-In-Line-Filterhalter |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | Schlauchadapter, 1/4 Zoll NPTF bis 5/16 Zoll ID, Polypropylen |
| Typ | Schlauchadapter |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 6,3 mm |