Learn More
Merck Immobilon-Ny+ Membran, geladenes Nylon, 0,45 μm
Beschreibung
Immobilon-Ny+ Membran, geladenes Nylon, 0,45 μm, 30 cm x 3,3 m-Rolle
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (metrisch) | 3 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimiert für radioaktive, chemolumineszente und fluoreszierende Nachweissysteme |
| Format | Rolle |
| Material | Geladenes Nylon |
| Porengröße | 0,45 μm |