Learn More
Merck Immobilon™-PSQ PVDF-Membranen
Artikelnummer. 10491541 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Format:
Blatt
Rolle
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
10 Stück
50 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Format unitSize
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rolle 1 Rollen
10153593 7 x 8,4 cm Blatt 50 Stück
11506345 8 x 10 cm Blatt 10 Stück
10163593 8,5 x 13,5 cm Blatt 10 Stück
10146470 10 x 10 cm Blatt 10 Stück
10094450 15 x 15 cm Blatt 10 Stück
10712731 26 x 26 cm Blatt 10 Stück
10481541 20 x 20 cm Blatt 10 Stück
10593984 9 x 12 cm Blatt 10 Stück
16339601 10 m x 8,5 cm Rolle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10491541 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. ISEQ00010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 €
    597.31 € / 1 Rollen
    Sparen 59.69 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Western Blots und Proteinsequenzierungen
Immobilon PSQ-Membran:
  • 0,2 μm Porengröße und eine große innere Struktur
  • Höhere Proteinadsorption und -sequenzierung als andere Membranen
  • Empfohlen zum Blotting von Proteinen unter 20 kDa
  • Verhindert das Durchlassen von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Länge (metrisch) 26.5 cm
    Breite (metrisch) 3.75 m
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Sequenzierung von Proteinen mit niedriger Abundanz oder niedrigem Molekulargewicht (<20,000 Dalton)
    Breite (angloamerikanisch) 147.63 Zoll
    Format Rolle
    Material Immobilon-PSQ
    Länge (angloamerikanisch) 10,43 in.
    Porengröße 0,2 μm
    Dimensions (LxW) 26,5 cm x 3,75 m