Learn More
Merck Immobilon™-PSQ PVDF-Membranen
Description
Includes
Immobilon-PSQ Membran, PVDF,0.2 μm, Rolle mit 8.5 cm x 10 m
- Kompatible Färbungen: Coomassie Brillantblau, Amido Schwarz, India Ink, Ponceau-S rot, Colloidal-Gold, CPTS, Toluidin Blau, Transillumination, Sypro™ Ruby
hydrophob, Transfer, Membran, PVDF
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Breite (metrisch) | 8,5 cm |
| Beschreibung | Filtercode: ISEQ; Immobilon PSQ-Transfermembran |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemilumineszenz, Chromogen, Radioaktive Detektion |
| Bindungsvermögen | Elektrostatisch, hydrophob |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 |
| Format | Rolle |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Show More |