Learn More
Merck Millipore Microfil™ V Filtrationsgerät
Filtern Sie Wasser und andere Getränke. Merck Millipore™ Microfil™ V Filtrationsgerät ist ein steriler Filter, der 100 ml fassen kann.
N.V.
Beinhaltet: Filtrationsgerät; 100-ml-Fülltrichter aus Polypropylen; weiße, gezahnte sterile 47-mm-MCE-Membran mit Porengröße von 0.22 m oder 0.45 μm.
Beschreibung
Die gleichmäßige Rückgewinnung von Mikroorganismen wird durch die “Push-Fit”-Dichtung gefördert; die glatte, hydrophobe Trichteroberfläche reduziert das Anhaften von Rückständen aus wässrigen Proben an den Trichterwänden; die konvexe Form der Auflage verhindert die Verformung der Membran und bewahrt so einen gleichmäßigen Kontakt zwischen der Membran und der Oberfläche des Mediums
- Es ist nicht notwendig, nach jeder Filtration die Filterhalter zusammenzusetzen, die Trichter zu reinigen oder die Filterauflage zu sterilisieren
- Das Microfil V Filtrationsgerät kann vom Trageeinsatz abgenommen und auf einen Standardstopfen Nr. 8 oder eine Vakuumspritze mit Luer-Anschluss aufgesetzt werden
- Die Trichter werden mit der “Push-Fit”-Dichtung eingesetzt, um einen Probennebenstrom zu vermeiden, ohne Klemmen oder O-Ringe
- Die Filterauflage verfügt über geschwungene Kanten, damit die Membran nach der Filtration, während das Vakuum noch anliegt, einfach abgenommen werden kann
Bestellinformation
Lieferung auf drei Tabletts mit je acht Stück
Zertifizierungen
Die Membran ist gemäß den Standardmethoden für die Analyse coliformer Keime zertifiziert.
Compliance
Entspricht internationalen Standards für die Trinkwasserprüfung, Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser und die WHO-Richtlinien zur Trinkwasserqualität.