Learn More
Merck Objektträger
Artikelnummer. 10161681
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen: 2 x 3 Zoll
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10161681 Abmessungen: 2 x 3 Zoll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10161681 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. XX1007615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 €
    123.37 € / 72 Stück
    Sparen 19.63 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Breite (metrisch) 5.0 cm
Anzahl pro Packung 72
Sterilität Unsteril
Frosted Not Frosted
Material Glass
Typ Microscope Slide
Wellanzahl 0
Farbe Klar
Beschichtung Unbeschichtet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Abmessungen (L x B) 2 x 3 in.