Learn More
Merck Millex™ Spritzenfilter, Fluorophor™ PTFE, hydrophob, 0,45 μm
Artikelnummer. 10278520 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4,0 mm
13 mm
25 mm
Art des Auslasses:
Luer-Stecker
Männlicher Luer-Stecker
Rörchen
Menge:
1000/Pk.
100Pack
250/Pk.
50/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Art des Auslasses Menge unitSize
10278520 25 mm Luer-Stecker 250/Pk. 250 Stück
10432121 25 mm Luer-Stecker 1000/Pk. 1000 Stück
10166660 25 mm Männlicher Luer-Stecker 50/Packung 50 Stück
10268380 4,0 mm Luer-Stecker 100Pack 100 Stück
10498394 13 mm Luer-Stecker 1000/Pk. 1000 Stück
11780453 13 mm Luer-Stecker 100Pack -
12501259 13 mm Rörchen 100Pack 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10278520 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. SLFH025NB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Millex™ Hydrophob Fluoropore™ PTFE-Spritzenfilter zur Entfernung von Partikeln, zur Reduzierung des Signal-Rausch-Verhältnisses und zur Aufrechterhaltung flacher Basislinien.
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Überblick über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophober Fluoropore™ (PTFE)-Membran:
  • Ideal für das Filtern von Proben in organischen Lösungsmitteln und kann auch verwendet werden, um das Zurückströmen von atmosphärischer Feuchtigkeit bei Belüftungsapplikationen zu verhindern.
  • Umfassende chemische Kompatibilität und Lösungsmittelbeständigkeit bei organischen Lösungen
  • Das Gehäuse besteht aus einem niedrig extrahierbaren Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder Polypropylen.
Anwendungsbereiche:
  • Feinpartikelentfernung und -reinigung von organischen Lösungen, Belüftungsfiltration, Sterilisation von Gasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Luft-Spritzenfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze
Material PTFE
Material (Membran) PTFE (hydrophob)
Porengröße 0,45 μm
Probenvolumen ≤ 100 ml
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Probenvorbereitung
Gehäusematerial HDPE
Hydrophobizität Hydrophob
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Luer-Stecker
Menge 250/Pk.
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 100 ml
Durchmesser (metrisch) 25 mm