Learn More
Merck Millicell™ Zellkultur-Einsatzplatten
Artikelnummer. 11700393 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
96-Well-Auffangschale und Deckel
Einzel-Well-Zufuhrtablett mit Deckel
Einzel-Well-Zufuhrtablett, 96-Well-Auffangtablett mit Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11700393 Einzel-Well-Zufuhrtablett mit Deckel 5 Stück
11770373 Einzel-Well-Zufuhrtablett, 96-Well-Auffangtablett mit Deckel 1 Stück
11790383 96-Well-Auffangschale und Deckel 5 Stück
3 options
Artikelnummer. 11700393
Marke: Merck PSHT004S5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt zur Unterstützung des Zellwachstums und der Differenzierung von Endothelzellen und Epithelzelllinien
  • Für einfacheres Pipettieren und isolateralen Zugriff
  • Kann manuell oder mit automatisierten Zellaufbringungs-, Füll- und Waschsystemen verwendet werden
  • Optimiert für das Wachstum und die Erhaltung von Zellen-Monolayern mit hoher Integrität
  • Membranplatten verfügen über Füße, mit denen die Platte bei der Demontage aus dem Zufuhrtablett über die Arbeitsfläche gehoben wird, um das Risiko einer Monolayer-Kontamination zu verringern
  • Tränenförmige Aufnahme-Wells eliminieren Luftbläschen beim Einsetzen der Platten
  • Die Isoporenmembran ist ein aus Polycarbonat geätzter Siebfilter, der für alle Analysen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche betrachtet wird.
Typ und Anzahl der Komponenten variieren je nach Modell:
PSHT004R1 enthält
  • Eine 96-Well-Zellkulturplatte
  • Ein Zufuhrtablett
  • Eine 96-Well-Auffangschale
  • Ein Deckel
PSHT004R5 enthält
  • Fünf 96-Well-Kulturplatten
  • Fünf 1-Well-Zufuhrtabletts
  • Fünf Deckel
PSHT004S5 enthält
  • Fünf 96-Well-Zellkulturplatten
  • Zehn 96-Well-Auffangschalen
  • Fünf Deckel
  • Zellhaftung
  • Zellkultur
  • Zelldifferenzierung
  • Wirkstofftransport
  • Durchlässigkeit
  • Zellbasierte Assays
  • Caco-2 Zellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PCF
Porengröße 0,4 μm
Typ Einzel-Well-Zufuhrtablett mit Deckel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanlagerung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Wirkstofftransport
Menge 5/Pk.
Sterilität Steril
Anzahl Wells 96